2,5-Diphenyl-p-benzoquinone 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 96%
CAS No.: 844-51-9
Molecular Formula: C18H12O2
Formula Weight: 260.30
Melting Point: 215-219°
Beilstein Reference: 2051812
Formula:
C₁₈H₁₂O₂ Punto di fusione: 215…219 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00001600 CAS Number: 844-51-9 EINECS: 212-680-8 |