Stampa…
(1H,3H)-Quinazoline-2,4-dione ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: Quinazoline-2,4(1H,3H)-dione, Benzoyleneurea
L07763.06 L07763.14
L07763.06EA 28 EUR
L07763.06 L07763.14
(1H,3H)-Quinazoline-2,4-dione ≥98%
(1H,3H)-Quinazoline-2,4-dione
Purity: 98% CAS No.: 86-96-4 Molecular Formula: C8H6N2O2 Formula Weight: 162.15 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 383776
Formula: C₈H₆N₂O₂
Punto di fusione: >300 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006699
CAS Number: 86-96-4
EINECS: 201-712-6