Stampa…
4-Quinazolone ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Hydroxyquinazoline, Quinazolin-4(3H)-one
A17129.09 A17129.18
A17129.09EA 34.1 EUR
A17129.09 A17129.18
4-Quinazolone ≥98%
4-Quinazolone
Purity: 98% CAS No.: 491-36-1 Molecular Formula: C8H6N2O Formula Weight: 146.15 Odour: Odourless Melting Point: 216-219° Beilstein Reference: 118473 MDL No.: MFCD00511302
Formula: C₈H₆N₂O
Peso molecolare: 146,15 g/mol
Punto di fusione: 216…219 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00511302
CAS Number: 491-36-1
EINECS: 207-735-8