6,7-Dimethoxyquinazoline-2,4(1H,3H)-dione ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 28888-44-0
Molecular Formula: C10H10N2O4
Formula Weight: 222.20
Melting Point:
Formula:
C₁₀H₁₀N₂O₄ Punto di fusione: >300 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00023889 CAS Number: 28888-44-0 EINECS: 249-288-1 |