2-Benzoxazolinone ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 59-49-4
Molecular Formula: C7H5NO2
Formula Weight: 135.12
Flash Point: 160°(320°F)
Melting Point: 139-140°
Beilstein Reference: 119481
MDL No.: MFCD00005716
Formula:
C₇H₅NO₂ Punto di fusione: 139…140 °C Flash Pt: 160 °C (320 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00005716 CAS Number: 59-49-4 EINECS: 200-430-0 |