Stampa…
2-Benzoxazolinone 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: benzo[d]oxazol-2(3H)-one
169080250 169081000 169085000
ACRO169080250EA 49 EUR
ACRO169080250 ACRO169081000 ACRO169085000
2-Benzoxazolinone 98%
2-Benzoxazolinone
Formula: C₇H₅NO₂
Peso molecolare: 135,12 g/mol
Punto di fusione: 137…141 °C
Flash Pt: 160 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005716
CAS Number: 59-49-4
EINECS: 200-430-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance Light beige to grey-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 137 to 141 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %