3-Methylbenzo[b]thiophene-2-carboxaldehyde ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 98%
CAS No.: 22053-74-3
Molecular Formula: C10H8OS
Formula Weight: 176.24
Melting Point: 88-90°
Beilstein Reference: 121582
Formula:
C₁₀H₈OS Punto di fusione: 88…90 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00052307 CAS Number: 22053-74-3 |