Stampa…
5-Methylbenzo[b]thiophene ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
A12666.03 A12666.06
A12666.03EA 80.9 EUR
A12666.03 A12666.06
5-Methylbenzo[b]thiophene ≥97%
5-Methylbenzo[b]thiophene
Purity: 97% CAS No.: 14315-14-1 Molecular Formula: C9H8S Formula Weight: 148.23 Melting Point: 32-36° Boiling Point: 71-73°/0.6mm MDL No.: MFCD00052509
Formula: C₉H₈S
Punto di ebollizione: 71…73 °C (0,6 mmHg)
Punto di fusione: 32…36 °C
Densità: 1,11
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00052509
CAS Number: 14315-14-1
EINECS: 238-256-2