3-Methylbenzo[b]thiophene ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms:
3-Methylbenzothiophene
Purity: 98%
CAS No.: 1455-18-1
Molecular Formula: C9H8S
Formula Weight: 148.23
Flash Point: 104°(219°F)
Refractive Index: 1.6240
Melting Point: -40°
Boiling Point: 72-74°/2mm
Beilstein Reference: 111282
MDL No.: MFCD00040243
Formula:
C₉H₈S Peso molecolare: 148,23 g/mol Punto di ebollizione: 72…74 °C (2 mmHg) Punto di fusione: –40 °C Densità: 1,13 Flash Pt: 104 °C (219 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00040243 CAS Number: 1455-18-1 EINECS: 215-934-6 |