Stampa…
2-Methylbenzo[b]thiophene ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
H32224.03 H32224.06
H32224.03EA 102 EUR
H32224.03 H32224.06
2-Methylbenzo[b]thiophene ≥98%
2-Methylbenzo[b]thiophene
Purity: 98% CAS No.: 1195-14-8 Molecular Formula: C9H8S Formula Weight: 148.23 Melting Point: 51-52° MDL No.: MFCD00216250
Formula: C₉H₈S
Peso molecolare: 148,23 g/mol
Punto di fusione: 51…52 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00216250
CAS Number: 1195-14-8
EINECS: 214-792-2