4,4-Dimethyl-2-oxazoline ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 30093-99-3
Molecular Formula: C5H9NO
Formula Weight: 99.13
Flash Point: 1°(33°F)
Refractive Index: 1.4190
Boiling Point: 99-100°
Beilstein Reference: 1209606
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00014507
Formula:
C₅H₉NO Punto di ebollizione: 99…100 °C Densità: 0,940 Flash Pt: 1 °C (33 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00014507 CAS Number: 30093-99-3 EINECS: 250-045-7 ADR: 3,II |