Stampa…
4,4-Dimethyl-2-oxazoline 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
355270100 355270500
ACRO355270100EA 99.7 EUR
ACRO355270100 ACRO355270500
4,4-Dimethyl-2-oxazoline 98%
4,4-Dimethyl-2-oxazoline
Formula: C₅H₉NO
Punto di ebollizione: 99…100 °C (760 mmHg)
Densità: 0,94 g/cm³
Flash Pt: 1 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00014507
CAS Number: 30093-99-3
EINECS: 250-045-7
UN: 1993
ADR: 3,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4170 to 1.4240 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %