2-Methyl-2-oxazoline ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
2-Methyl-4,5-dihydrooxazole
Purity: 99%
CAS No.: 1120-64-5
Molecular Formula: C4H7NO
Formula Weight: 85.11
Flash Point: 20°(68°F)
Refractive Index: 1.4340
Boiling Point: 109-111°
Beilstein Reference: 104227
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00005298
Formula:
C₄H₇NO Peso molecolare: 85,11 g/mol Punto di ebollizione: 109…111 °C Densità: 1,01 Flash Pt: 20 °C (68 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00005298 CAS Number: 1120-64-5 EINECS: 214-316-3 ADR: 3,II |