Stampa…
2-Methyl-2-oxazoline 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-Methyl-4,5-dihydrooxazole
159971000 159975000
ACRO159971000EA 80.1 EUR
ACRO159971000 ACRO159975000
2-Methyl-2-oxazoline 99%
2-Methyl-2-oxazoline
Formula: C₄H₇NO
Peso molecolare: 85,11 g/mol
Densità: 1 g/cm³
Flash Pt: 20 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005298
CAS Number: 1120-64-5
EINECS: 214-316-3
UN: 1993
ADR: 3,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4330 to 1.4350 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 % (K.F.)
GC 1.5 to 2.5 % (MEK)