2-Ethyl-2-oxazoline ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 99%
CAS No.: 10431-98-8
Molecular Formula: C5H9NO
Formula Weight: 99.13
Flash Point: 29°(84°F)
Refractive Index: 1.4370
Odour: Amine-like
pH: 10-12
Melting Point: -62°
Boiling Point: 128-129°
Beilstein Reference: 105464
UN No.: 2734
MDL No.: MFCD00005302
Formula:
C₅H₉NO Punto di ebollizione: 128…129 °C Punto di fusione: –62 °C Densità: 0,981 Flash Pt: 29 °C (84 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00005302 CAS Number: 10431-98-8 EINECS: 233-912-4 ADR: 8,II |