4-Ethoxymethylene-2-phenyl-2-oxazoline-5-one ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98+%
CAS No.: 15646-46-5
Molecular Formula: C12H11NO3
Formula Weight: 217.22
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 93-97°
Beilstein Reference: 163055
MDL No.: MFCD00003204
Formula:
C₁₂H₁₁NO₃ Punto di fusione: 93…97 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD03225480 CAS Number: 15646-46-5 EINECS: 239-713-9 |