9-Fluorenylmethyl chloroformate (Fmoc chloride) per sintesi
Fornitore: Merck
|
Pericolo
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18203.0025
8.18203.8500
8.18203.0005
8.18203.0025EA
136
EUR
8.18203.0025
8.18203.8500
8.18203.0005
9-Fluorenylmethyl chloroformate (Fmoc chloride) per sintesi
9-Fluorenylmethyl chloroformate (Fmoc chloride)
Formula:
C₁₅H₁₁ClO₂ |
MDL Number:
MFCD00001138 CAS Number: 28920-43-6 EINECS: 249-313-6 UN: 1759 ADR: 8,II |