Norbornadiene ≥97% stabilizzato
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
2,5-Norbornadiene
Stabilization:
stabilizzato con BHT/Ionolo
Stabilized with 250 ppm BHT
Purity: 97%
CAS No.: 121-46-0
Molecular Formula: C7H8
Formula Weight: 92.14
Flash Point: -11°(12°F)
Refractive Index: 1.4700
Melting Point: -20°
Boiling Point: 88-90°
Beilstein Reference: 506224
UN No.: 2251
MDL No.: MFCD00082301
Formula:
C₇H₈ Peso molecolare: 92,14 g/mol Punto di ebollizione: 88…90 °C Punto di fusione: –20 °C Densità: 0,906 Flash Pt: –11 °C (–12 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00082301 CAS Number: 121-46-0 EINECS: 204-472-0 ADR: 3,II |