Stampa…
(-)-Shikimic acid per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
Synonyms: (3R,4S,5R)-3,4,5-Trihydroxycyclohex-1-ene-1-carboxylic acid, Shikimic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.24476.0250 8.24476.1000
8.24476.0250EA 84.4 EUR
8.24476.0250 8.24476.1000
(-)-Shikimic acid per sintesi, Sigma-Aldrich®
(-)-Shikimic acid
Formula: C₇H₁₀O₅
Peso molecolare: 174,15 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00066278
CAS Number: 138-59-0
EINECS: 205-334-2
Visualizza i codici
Solubility 180 g/l (20 °C)
Melting Point 190 °C
Molar Mass 174.15 g/mol
Synonyms (3R,4S,5R)-3,4,5-Trihydroxy-1-cyclohexenecarboxylic acid
Hill Formula C7H10O5