(R)-(-)-Thiazolidine-4-carboxylic acid 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₄H₇NO₂S Punto di fusione: 203 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00005212 CAS Number: 34592-47-7 EINECS: 252-106-3 |
Appearance | White Crystalline powder or crystals or needles |
Infrared spectrum | Conforms |
Specific optical rotation | -136° to -144° (20°C, 589 nm) (c=1, H2O) |
Titration with NaOH | ≥97.5 % |