Stampa…
tert-Butyl hydroperoxide ≥70% in soluzione acquosa
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: TBHP
A13926.0F A13926.AE A13926.AP
A13926.0FEA 249 EUR
A13926.0F A13926.AE A13926.AP
tert-Butyl hydroperoxide ≥70% in soluzione acquosa
tert-Butyl hydroperoxide
CAS No.: 75-91-2 Molecular Formula: C4H10O2 Formula Weight: 90.12 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 43°(109°F) Physical Form: Liquid Density: 0.937 Refractive Index: 1.3870 Appearance: Colourless Melting Point: -3° Boiling Point: 96° dec. Beilstein Reference: 1098280 Merck Reference: 14,1570 UN No.: 3109 MDL No.: MFCD00002130
Formula: C₄H₁₀O₂
Peso molecolare: 90,12 g/mol
Punto di ebollizione: 96 °C (dec.)
Punto di fusione: –3 °C
Densità: 0,937
Flash Pt: 43 °C(109 °F)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00002130
CAS Number: 75-91-2
EINECS: 200-915-7
UN: 3109
ADR: 5.2,
Merck Index: 14,1570