Stampa…
tert-Butyl hydroperoxide 70% 70% in water
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: TBHP
180340050 180342500 180345000 180340025 180340100
ACRO180340050EA 21.4 EUR
ACRO180340050 ACRO180342500 ACRO180345000 ACRO180340025 ACRO180340100
tert-Butyl hydroperoxide 70% 70% in water
tert-Butyl hydroperoxide
Formula: C₄H₁₀O₂
Punto di ebollizione: 96 °C (dec.)
Punto di fusione: –3 °C
Densità: 0,937
Flash Pt: 43 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00002130
CAS Number: 75-91-2
EINECS: 200-915-7
UN: 3109
ADR: 5.2,
Merck Index: 14,1570
Visualizza i codici
Appearance Clear solution
Titration Iodometric 68.5 to 71.0 %
Color scale ≤20 APHA
Titration with HClO4 ≥97.5 % (on dry substance)