Stampa…
Methylstyrene (mixture of isomers) stabilizzato per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Attenzione
Stabilization: stabilizzata con 4-ter-butil pirocatecolo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22098.0100 8.22098.1000 8.22098.9010 8.22098.9050 8.22098.9112 8.22098.9185 8.22098.9045
8.22098.0100EA 41.9 EUR
8.22098.0100 8.22098.1000 8.22098.9010 8.22098.9050 8.22098.9112 8.22098.9185 8.22098.9045
Methylstyrene (mixture of isomers) stabilizzato per sintesi, Sigma-Aldrich®
Methylstyrene (mixture of isomers)
Formula: C₉H₁₀
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00168066
CAS Number: 25013-15-4
EINECS: 215-292-7
UN: 2618
ADR: 3,III
Visualizza i codici
Solubility 0.09 g/l (20 °C)
Melting Point -77 °C
Molar Mass 118.18 g/mol
Boiling Point 168 °C
Vapor Pressure 1.47 hPa (20 °C)
Flash Point 52 °C
Explosion Limit 1.1 - 5.2 %(V)
Density 0.893 g/cm3 (25 °C)
Ignition Point 575 °C
Synonyms Vinyltoluene
Hill Formula C9H10
Chemical Formula 3/4-(CH3)C6H4CH=CH2