Stampa…
3-Methylthiophene-2-carboxaldehyde tech. 90%, grado tecnico
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Methyl-2-thiophenecarboxaldehyde, 3-Methylthiophene-2-carbaldehyde
A13961.14 A13961.22
A13961.14EA 44.5 EUR
A13961.14 A13961.22
3-Methylthiophene-2-carboxaldehyde tech. 90%, grado tecnico
3-Methylthiophene-2-carboxaldehyde
Purity: 90% CAS No.: 5834-16-2 Molecular Formula: C6H6OS Formula Weight: 126.18 Flash Point: 82°(179°F) Refractive Index: 1.5860 Boiling Point: 215° Beilstein Reference: 107874 MDL No.: MFCD00005430
Formula: C₆H₆OS
Peso molecolare: 126,18 g/mol
Punto di ebollizione: 215 °C
Densità: 1,170
Flash Pt: 82 °C (179 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005430
CAS Number: 5834-16-2
EINECS: 227-418-8