Bismuth antimonide 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99.99%
CAS No.: 12323-19-2
Molecular Formula: BiSb
Formula Weight: 330.73
UN No.: 1549
MDL No.: MFCD00014196
Formula:
BiSb Peso molecolare: 330.74 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00014196 CAS Number: 12323-19-2 UN: 1549 ADR: 6.1 III |