5-Bromobenzo[b]thiophene ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98+%
CAS No.: 4923-87-9
Molecular Formula: C8H5BrS
Formula Weight: 213.10
Melting Point: 44-48°
Boiling Point: 105-107°/10mm
MDL No.: MFCD03069318
Formula:
C₈H₅BrS Punto di ebollizione: 105…107 °C (10 mmHg) Punto di fusione: 44…48 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03069318 CAS Number: 4923-87-9 |