Stampa…
1,4-Phenylenediacetic acid ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,2'-(1,4-Phenylene)diacetic acid
A16036.03 A16036.06
A16036.03EA 24.1 EUR
A16036.03 A16036.06
1,4-Phenylenediacetic acid ≥97%
1,4-Phenylenediacetic acid
Purity: 97% CAS No.: 7325-46-4 Molecular Formula: C10H10O4 Formula Weight: 194.19 Odour: Odourless Melting Point: 252-256° Beilstein Reference: 1960342 MDL No.: MFCD00004354
Formula: C₁₀H₁₀O₄
Peso molecolare: 194.19 g/mol
Punto di fusione: 252…256 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004354
CAS Number: 7325-46-4
EINECS: 230-801-2