1,3-Phenylenediacetic acid ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
2,2'-(1,3-Phenylene)diacetic acid
Purity: 97%
CAS No.: 19806-17-8
Molecular Formula: C10H10O4
Formula Weight: 194.19
Odour: Odourless
Melting Point: 172-178°
Beilstein Reference: 2616749
MDL No.: MFCD00004341
Formula:
C₁₀H₁₀O₄ Peso molecolare: 194.19 g/mol Punto di fusione: 172…178 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004341 CAS Number: 19806-17-8 EINECS: 243-332-3 |