1,2-Phenylenediacetic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98+%
CAS No.: 7500-53-0
Molecular Formula: C10H10O4
Formula Weight: 194.19
Odour: Odourless
Melting Point: 150-152°
Beilstein Reference: 2616747
MDL No.: MFCD00004329
Formula:
C₁₀H₁₀O₄ Punto di fusione: 150…152 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004329 CAS Number: 7500-53-0 EINECS: 231-355-1 |