Stampa…
1,2-Phenylenediacetic acid 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: o-Phenylenediacetic acid, 2,2'-(1,2-Phenylene)diacetic acid
157550050 157550250
ACRO157550050EA 43.8 EUR
ACRO157550050 ACRO157550250
1,2-Phenylenediacetic acid 99%
1,2-Phenylenediacetic acid
Formula: C₁₀H₁₀O₄
Peso molecolare: 194,19 g/mol
Punto di fusione: 150…152 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004329
CAS Number: 7500-53-0
EINECS: 231-355-1
Visualizza i codici
Appearance Beige to light brown Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 150 to 152 °C
Titration with NaOH ≥98.5 %