Stampa…
Thiazolidine-2-carboxylic acid ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1,3-Thiazolidine-2-carboxylic acid, 2-Carboxy-1,3-thiazolidine, 1,3-Thiazolane-2-carboxylic acid
A11564.06 A11564.14
A11564.06EA 52 EUR
A11564.06 A11564.14
Thiazolidine-2-carboxylic acid ≥97%
Thiazolidine-2-carboxylic acid
Purity: 97% CAS No.: 16310-13-7 Molecular Formula: C4H7NO2S Formula Weight: 133.17 Melting Point: ca 184° dec. Beilstein Reference: 112783
Formula: C₄H₇NO₂S
Peso molecolare: 133,169 g/mol
Punto di fusione: ∼ 184 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00068005
CAS Number: 65126-70-7