Stampa…
2,4-Thiazolidinedione ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 1,3-Thiazolidine-2,4-dione
A13496.14 A13496.22
A13496.14EA 62.8 EUR
A13496.14 A13496.22
2,4-Thiazolidinedione ≥99%
2,4-Thiazolidinedione
Purity: 99% CAS No.: 2295-31-0 Molecular Formula: C3H3NO2S Formula Weight: 117.13 Melting Point: 123-126° Boiling Point: 178-179°/19mm MDL No.: MFCD00005478
Formula: C₃H₃NO₂S
Peso molecolare: 117,13 g/mol
Punto di ebollizione: 178…179 °C (19 mmHg)
Punto di fusione: 123…126 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005478
CAS Number: 2295-31-0
EINECS: 218-941-2