2,4-Thiazolidinedione 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₃H₃NO₂S Punto di ebollizione: 178…179 °C (19 mmHg) Punto di fusione: 123…126 °C Flash Pt: 138 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00005478 CAS Number: 2295-31-0 EINECS: 218-941-2 |
Appearance | Light yellow Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 123 to 126 °C |
HPLC | ≥98.5 % |
Heavy metals (as Pb) | ≤20 ppm |