Stampa…
Rhodanine ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-Thioxo-4-thiazolidinone, 2-Thioxo-1,3-thiazolidin-4-one, 2-Thioxothiazolidin-4-one
A18293.14 A18293.22 A18293.36
A18293.14EA 49.5 EUR
A18293.14 A18293.22 A18293.36
Rhodanine ≥98%
Rhodanine
Purity: 98+% CAS No.: 141-84-4 Molecular Formula: C3H3NOS2 Formula Weight: 133.19 Odour: Odourless Melting Point: 166-171° Beilstein Reference: 110701 Merck Reference: 14,8184 MDL No.: MFCD00005488
Formula: C₃H₃NOS₂
Peso molecolare: 133,19 g/mol
Punto di fusione: 166…171 °C
Densità: 0,868
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005488
CAS Number: 141-84-4
EINECS: 205-505-1
Merck Index: 14,8184