Stampa…
Rhodanine 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Thioxo-4-thiazolidinone, 2-Thioxo-1,3-thiazolidin-4-one, 2-Thioxothiazolidin-4-one
152600250 152601000
ACRO152600250EA 48.3 EUR
ACRO152600250 ACRO152601000
Rhodanine 99%
Rhodanine
Formula: C₃H₃NOS₂
Peso molecolare: 133,19 g/mol
Punto di fusione: 167…170 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005488
CAS Number: 141-84-4
EINECS: 205-505-1
Visualizza i codici
Appearance Light yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 167 to 170 °C
Titration with NaOH ≥98.5 %