Stampa…
Potassium-2,5-dihydroxybenzenesulphonate per sintesi
Fornitore: Merck
Attenzione
Synonyms: 2,5-Dihydroxybenzenesulphonic acid potassium sal, Hydroquinonesulphonic acid potassium salt, Potassium 2,5-dihydroxybenzenesulphonate
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14729.0050 8.14729.0250
8.14729.0050EA 0 EUR
8.14729.0050 8.14729.0250
Potassium-2,5-dihydroxybenzenesulphonate per sintesi
Potassium-2,5-dihydroxybenzenesulphonate
Formula: C₆H₅KO₅S
Peso molecolare: 228,27 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007475
CAS Number: 21799-87-1
EINECS: 244-584-7
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 250 - 251 °C
Molar Mass 228.27 g/mol