Stampa…
Potassium-2,5-dihydroxybenzenesulphonate ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
L08406.22 L08406.36
L08406.22EA 35.7 EUR
L08406.22 L08406.36
Potassium-2,5-dihydroxybenzenesulphonate ≥98%
Potassium-2,5-dihydroxybenzenesulphonate
Purity: 98+% CAS No.: 21799-87-1 Molecular Formula: C6H5KO5S Formula Weight: 228.27 Melting Point: ca 251° dec. Beilstein Reference: 5187027
Formula: C₆H₅KO₅S
Punto di fusione: ∼ 251 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007475
CAS Number: 21799-87-1
EINECS: 244-584-7