Stampa…
Pyromellitic dianhydride ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 1,2,4,5-Benzenetetracarboxylic anhydride
A12712.0E A12712.22 A12712.36
A12712.0EEA 516 EUR
A12712.0E A12712.22 A12712.36
Pyromellitic dianhydride ≥97%
Pyromellitic dianhydride
Purity: 97% CAS No.: 89-32-7 Molecular Formula: C10H2O6 Formula Weight: 218.12 Flash Point: 380°(716°F) Melting Point: 284-288° Boiling Point: 305-310°/30mm Beilstein Reference: 213583 MDL No.: MFCD00005005
Formula: C₁₀H₂O₆
Peso molecolare: 218,12 g/mol
Punto di ebollizione: 305…310 °C (30 mmHg)
Punto di fusione: 284…288 °C
Densità: 1,68
Flash Pt: 380 °C (716 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005005
CAS Number: 89-32-7
EINECS: 201-898-9