Stampa…
Trimellitic anhydride ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: 1,2,4-Benzenetricarboxylic anhydride, 1,2,4-Benzenetricarboxylic 1,2-anhydride
B23003.30 B23003.A1
B23003.30EA 28.5 EUR
B23003.30 B23003.A1
Trimellitic anhydride ≥97%
Trimellitic anhydride
Purity: 97% CAS No.: 552-30-7 Molecular Formula: C9H4O5 Formula Weight: 192.13 Flash Point: 227°(440°F) Melting Point: 165-169° Boiling Point: 240-245°/14mm Beilstein Reference: 9394 Merck Reference: 14,9703 MDL No.: MFCD00005925
Formula: C₉H₄O₅
Peso molecolare: 192.13 g/mol
Punto di ebollizione: 240…245 °C (14 mmHg)
Punto di fusione: 165…169 °C
Densità: 1.540
Flash Pt: 227 °C (440 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005925
CAS Number: 552-30-7
EINECS: 209-008-0