Stampa…
Procaine hydrochloride 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-Diethylaminoethyl 4-aminobenzoate hydrochloride
A17485.18 A17485.30
A17485.18EA 31.8 EUR
A17485.18 A17485.30
Procaine hydrochloride 99%
Procaine hydrochloride
Purity: 99% CAS No.: 51-05-8 Molecular Formula: C13H20N2O2.HCl Formula Weight: 272.78 Odour: Odourless Melting Point: 155-157° Boiling Point: 195-196°/17mm Merck Reference: 14,7757 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00013000
Formula: C₁₃H₂₁ClN₂O₂
Peso molecolare: 272.77 g/mol
Punto di ebollizione: 195…196 °C (17 mmHg)
Punto di fusione: 155…157 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00013000
CAS Number: 51-05-8
EINECS: 200-077-2
UN: 2811
ADR: 6.1 III