Stampa…
Triclosan ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Chloro-2-(2,4-dichlorophenoxy)phenol, 5-Chloro-2-(2, 4-dichlorophenoxy) phenol
L18655.09 L18655.22 L18655.36
L18655.09EA 33.3 EUR
L18655.09 L18655.22 L18655.36
Triclosan ≥99%
Triclosan
Purity: 99% CAS No.: 3380-34-5 Molecular Formula: C12H7Cl3O2 Formula Weight: 289.55 Melting Point: 56-59° Beilstein Reference: 2057142 Merck Reference: 14,9657 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00800992
Formula: C₁₂H₇Cl₃O₂
Peso molecolare: 289,54 g/mol
Punto di fusione: 56…59 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00800992
CAS Number: 3380-34-5
EINECS: 222-182-2
ADR: 9,III
Merck Index: 14,9657