Stampa…
2-(4-Chlorophenylthio)benzaldehyde ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
A12852.06 A12852.14
A12852.06EA 55.6 EUR
A12852.06 A12852.14
2-(4-Chlorophenylthio)benzaldehyde ≥98%
2-(4-Chlorophenylthio)benzaldehyde
Purity: 98% CAS No.: 107572-07-6 Molecular Formula: C13H9ClOS Formula Weight: 248.72 Melting Point: 71-74° Boiling Point: 102-104°/14mm MDL No.: MFCD00051766
Formula: C₁₃H₉ClOS
Peso molecolare: 248,73 g/mol
Punto di ebollizione: 102…104 °C (14 mmHg)
Punto di fusione: 71…74 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00051766
CAS Number: 107572-07-6