Tetrakis(dimethylamino)ethylene ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
Formula:
C₁₀H₂₄N₄ Punto di ebollizione: 59°C Flash Pt: 53°C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00009601 CAS Number: 996-70-3 EINECS: 213-638-1 UN: 2734 ADR: 8,II |
|
Appearance | Light yellow to Yellow to Orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |