Disodium fumarate ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 17013-01-3
Molecular Formula: C4H2Na2O4
Formula Weight: 160.04
Physical Form: Powder
Sensitivity: Hygroscopic
MDL No.: MFCD00064567
Formula:
C₄H₂Na₂O₄ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00064567 CAS Number: 17013-01-3 EINECS: 241-087-7 |