Stampa…
Disodium fumarate 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: Disodium Fumarate, Fumaric acid disodium salt, Fumaric Acid Disodium Salt, Sodium fumarate
215530050 215531000 215535000
ACRO215530050EA 17.2 EUR
ACRO215530050 ACRO215531000 ACRO215535000
Disodium fumarate 98%
Disodium fumarate
Formula: C₄H₂Na₂O₄
Peso molecolare: 160.04 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064567
CAS Number: 17013-01-3
EINECS: 241-087-7
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥97.5 %