Stampa…
Bis(phenylthio)methane ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
L01723.06 L01723.14
L01723.06EA 28.9 EUR
L01723.06 L01723.14
Bis(phenylthio)methane ≥98%
Bis(phenylthio)methane
Purity: 98+% CAS No.: 3561-67-9 Molecular Formula: C13H12S2 Formula Weight: 232.36 Melting Point: 36-38° Boiling Point: 194°/8mm MDL No.: MFCD00003067
Formula: C₁₃H₁₂S₂
Peso molecolare: 232,37 g/mol
Punto di ebollizione: 194 °C (8 mmHg)
Punto di fusione: 36…38 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003067
CAS Number: 3561-67-9
EINECS: 222-624-4