Stampa…
(4-Fluorophenylthio)acetic acid ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-((4-Fluorophenyl)thio)acetic acid
A19658.03 A19658.06
A19658.03EA 43.7 EUR
A19658.03 A19658.06
(4-Fluorophenylthio)acetic acid ≥97%
(4-Fluorophenylthio)acetic acid
Purity: 97% CAS No.: 332-51-4 Molecular Formula: C8H7FO2S Formula Weight: 186.21 Melting Point: 76-79° MDL No.: MFCD00219825
Formula: C₈H₇FO₂S
Peso molecolare: 186,21 g/mol
Punto di fusione: 76…79 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00219825
CAS Number: 332-51-4