(Phenylthio)acetic acid ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 103-04-8
Molecular Formula: C6H5SCH2CO2H
Formula Weight: 168.22
Odour: Stench
Melting Point: 61-66°
Beilstein Reference: 2045072
MDL No.: MFCD00004355
Formula:
C₈H₈O₂S Punto di fusione: 61…66 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004355 CAS Number: 103-04-8 EINECS: 203-073-9 |