Sodio mercaptoacetato (Sodio Tioglicolato) ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 97%
CAS No.: 367-51-1
Molecular Formula: HSCH2CO2Na
Formula Weight: 114.10
Odour: Stench
pH: ~6
Melting Point: ca 305°
Beilstein Reference: 4569109
Merck Reference: 14,8692
UN No.: 3335
MDL No.: MFCD00043386
Formula:
HSCH₂COONa Punto di fusione: >300 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00043386 CAS Number: 367-51-1 EINECS: 206-696-4 UN: 2811 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,8692 |