Stampa…
Sodio mercaptoacetato (Sodio Tioglicolato) 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Thioglycolic Acid, Thioglycolic Acid Sodium Salt, Mercaptoacetic acid, sodium salt
148890500 148890010 148892500
ACRO148890500EA 64.7 EUR
ACRO148890500 ACRO148890010 ACRO148892500
Sodio mercaptoacetato (Sodio Tioglicolato) 98%
Sodium mercaptoacetate (sodium thioglycolate)
Formula: HSCH₂COONa
Peso molecolare: 114,1 g/mol
Punto di fusione: >300 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00043386
CAS Number: 367-51-1
EINECS: 206-696-4
UN: 2923
ADR: 8,III
Visualizza i codici
Appearance White to off-white to light pink Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Iodimetric ≥97.5 %
Elemental Analysis 11.41 to 11.99 % (N)